Learn More
MP Biomedicals™ Kit de pruebas de ácidos grasos libres SafTest™
Los kits de pruebas de ácidos grasos libres MP Biomedicals están diseñados para medir el contenido de ácidos grasos libres en cualquier muestra líquida o sólida que contenga aceite/grasa.
455.80€ - 630.70€
Especificaciones
Método de detección | Bichromatic Photometer |
---|---|
N.º de reacciones | 100 Tests |
Cantidad | 100 pruebas/kit |
Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
Includes: Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
Código de producto | Marca | Molécula diana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Molécula diana | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15732642
|
MP Biomedicals™
07KTAK2000 |
Alkenal |
601.02€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15742642
|
MP Biomedicals™
07KTFA2000 |
Free Fatty Acid |
455.80€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15752642
|
MP Biomedicals™
07KTMA2000 |
Malonaldehyde |
601.02€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15762642
|
MP Biomedicals™
07KTPF2000 |
Percent Fat |
630.70€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15772642
|
MP Biomedicals™
07KTPR2000 |
Peroxide |
601.02€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15782642
|
MP Biomedicals™
07KTTG2000 |
Total Glycerin |
630.70€
1 set |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
- Elija entre 6 kits diferentes
- Para usar con plataformas de consumibles e instrumentos SafTest
- Resultados en tan solo 30 minutos
- Áreas de investigación: Degradación de lípidos y oxidación
- Tipo de producto: Kits y kits de ensayos o ensayos
- Tipo: Análisis de ácidos grasos libres
- Componentes: Reactivo A, reactivo B, calibradores, analitos de control
- Detecta: Materiales de ácidos grasos libres
- Requerido: Plataforma de instrumento, plataforma de consumibles y set de dispensadores SafTest
- Método de detección: fotómetro bicromático
- Intervalo de cuantificación: 0,1-2,01 % de ácidos grasos libres
Especificaciones
Bichromatic Photometer | |
100 Tests | |
100 pruebas/kit | |
De 2° a 8 °C |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.