Learn More
MP Biomedicals™ Kit de pruebas de ácidos grasos libres SafTest™
Los kits de pruebas de ácidos grasos libres MP Biomedicals están diseñados para medir el contenido de ácidos grasos libres en cualquier muestra líquida o sólida que contenga aceite/grasa.
Marca: MP Biomedicals™ 07KTPF2000
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Reactivo A, reactivo B, reactivo C, blanco, calibradores
Descripción
MP Biomedicals' Test Kits contain all reagents and calibrators necessary to run samples. A control is also included in each Test Kit. Each kit will allow for testing of approximately 100 samples. Sample dilution will likely be required for appropriate analysis.
- Elija entre 6 kits diferentes
- Para usar con plataformas de consumibles e instrumentos SafTest
- Resultados en tan solo 30 minutos
- Área de investigación: Degradación de lípidos y oxidación
- Tipo de producto: Kits y kits de ensayos o ensayos
- Tipo: Análisis de grasa porcentual
- Componentes: Reactivo A, reactivo B, calibradores, analitos de control
- Detecta: Grasa porcentual
- Materiales necesarios: Plataforma de instrumentos SafTest
- Plataforma de consumibles y set de dispensadores, Método de detección: Fotómetro bicromático
- Rango de cuantificación: 0,06-0
Especificaciones
100 Tests | |
Percent Fat | |
100 pruebas/kit |
Bichromatic Photometer | |
Pruebas de grasa porcentual con plataformas/sets SafTest™ | |
De 2° a 8 °C |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.