Learn More
MP Biomedicals™ Plataforma de consumibles de muestras SafTest™
Contiene todos los consumibles necesarios para realizar pruebas de peróxido y alquenos.
Marca: MP Biomedicals™ 07SC2000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Papel de impresora, membranas, toallitas de precisión, gránulos de vidrio sólido, tubos cónicos de 15 ml, puntas de pipeta de 10 a 100 μl, puntas de pipeta de 200 a 1000 μl, tubos de cultivo de 12 mm, tapones para tubos de cultivo de 12 mm, rotulador Sharpie
Descripción
- Plataforma de consumibles para la realización de pruebas de peróxido y alquenos
- Contiene todos los consumibles necesarios para procesar muestras sólidas y líquidas
- Área de investigación: Degradación y oxidación de lípidos
- Método de detección: Fotómetro bicromático
- Área de aplicación: Degradación del aceite/grasa
Especificaciones
Uso con muestras sólidas | |
Una | |
Temperatura ambiente |