Learn More
MP Biomedicals™ Plataforma de consumibles de muestras SafTest™
Contiene todos los consumibles necesarios para realizar pruebas de peróxido y alquenos.
630.70€ - 837.40€
Especificaciones
Cantidad Una
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Ver más especificaciones
Includes: Printer paper, membranes, precision tissue wipers, solid glass beads, 15mL conical tubes, 10 to 100μL pipette tips, 200 to 1000μL pipette tips, 12mm culture tubes, 12mm culture tube caps, sharpie marke
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
15792642
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
07LC2000
Uso para muestras líquidas
630.70€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15712652
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
07SC2000
Uso con muestras sólidas
837.40€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plataforma de consumibles para la realización de pruebas de peróxido y alquenos
  • Contiene todos los consumibles necesarios para procesar muestras sólidas y líquidas
  • Área de investigación: degradación de lípidos y oxidación
  • Método de detección: fotómetro bicromático
  • Área de aplicación: degradación del aceite/la grasa
Especificaciones
Especificaciones
Una
Temperatura ambiente