Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
Marca: SCAT™ 460060
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Fabricados con material PTFE-EL conductor de la electricidad para evitar descargas estáticas
- Disponible con sereral amenaza tamaños y números puertos capilares (5 - 11,5 mm ID)
- Conexión GL14 para uso con filtros de escape SCAT
Especificaciones
2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x conector de tubo PP 5- 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape | |
Negro | |
S60/61 |
Waste Cap | |
PTFE-EC |