Descripción
- Fabricados con material PTFE-EL conductor de la electricidad para evitar descargas estáticas
- Disponible con sereral amenaza tamaños y números puertos capilares (5 - 11,5 mm ID)
- Conexión GL14 para uso con filtros de escape SCAT
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x conector de tubo PP 5- 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape |
| Material | PTFE-EC |
| Tamaño de rosca | S50 |
| Tipo | Waste Cap |
| Color | Negro |