Learn More
DWK Life Sciences Macho con esmerilado de unión segura, con moldura anular
Esmerilados de unión segura DURAN™ para requisitos de seguridad elevados.
Marca:  DWK Life Sciences 286183403
168.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15806911
  • 177.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Asegurar las juntas utilizando nuestros productos KECK™ es un método bien conocido y probado. Con el fin de satisfacer las altas exigencias de seguridad, por ejemplo, cuando se trata de sustancias peligrosas o diferencias de presión, las juntas de seguridad DURAN™ ofrecen una muy buena protección contra el aflojamiento accidental de la conexión. Además, las juntas de seguridad DURAN™ ofrecen un sistema para separar conos y tomas atascados. Esto minimiza el riesgo de rotura y las amenazas relacionadas. Los núcleos DURAN™ con collar están diseñados para este propósito con un anillo de vidrio formado adicionalmente.
  • El núcleo con collar y anillo de vidrio moldeado adicionalmente evita el aflojamiento involuntario de la junta esmerilada
  • Las juntas esmeriladas firmemente asentadas pueden aflojarse más fácilmente aquí. El peligro de rotura del vidrio y los riesgos asociados se reducen al mínimo.
  • Uso en equipos para manipular sustancias peligrosas o trabajar con diferencias de presión en el rango de alto vacío
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Con collar
2 mm
Uso en equipos para manipular sustancias peligrosas o trabajar con diferencias de presión en el rango de vacío alto; cuando se trabaja bajo mayores requisitos de seguridad; instalación en equipos y dispositivos de vidrio
32 mm