Learn More
DWK Life Sciences Macho con esmerilado de unión segura, con moldura anular
Esmerilados de unión segura DURAN™ para requisitos de seguridad elevados.
87.00€ - 253.00€
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de junta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15806911
|
DWK Life Sciences
286183403 |
32 mm |
177.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15816911
|
DWK Life Sciences
286184502 |
40 mm |
253.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15866901
|
DWK Life Sciences
286181402 |
13 mm |
87.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15876901
|
DWK Life Sciences
286181908 |
17 mm |
96.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15886901
|
DWK Life Sciences
286182407 |
22 mm |
92.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15896901
|
DWK Life Sciences
286182904 |
26 mm |
99.65€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El aseguramiento de las uniones de esmerilados por medio de nuestros productos KECK ™ es bien conocido y probado. En el caso de mayores exigencias con respecto a la seguridad, por ejemplo, cuando se trata de manejar sustancias peligrosas o cuando se trabaja con diferencias de presión, los esmerilados de unión segura DURAN™ garantizan una muy buena protección contra el aflojamiento involuntario de la unión. Además, los esmerilados de unión segura DURAN™ también proporcionan un sistema para liberar conexiones firmemente asentadas. De este modo, se minimiza el riesgo de rotura del vidrio y los peligros asociados. Los machos DURAN™ con moldura anular están diseñados para este propósito con un anillo de vidrio moldeado de forma adicional.- El macho con moldura anular evita el aflojamiento involuntario de la unión de los esmerilados gracias a su anillo de vidrio moldeado de forma adicional
- La unión de esmerilados firmemente asentados se deja aflojar en este caso con mayor facilidad. De este modo, se minimiza el riesgo de rotura del vidrio y los peligros asociados.
- Para unir a aparatos de forma permanente mediante soldadura para el manejo de sustancias peligrosas o para trabajar con diferencias de presión.
- Cierre hérmetico gracias a la unión de esmerilados normalizados
- Artículo de vidrio destinado para procesos adicionales de transformación
Especificaciones
10/Paq. | |
Con collar |