Learn More
Eppendorf™ Tubos Safe-Lock aptos para análisis forenses de ADN
Proporcionan protección frente a aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento. Los tubos Safe-Lock Eppendorf™ aptos para análisis forenses de ADN pueden soportar fuerzas de hasta 30,000 xg.
Marca: Eppendorf™ 0030123611
26.16 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65340kg
Descripción
- La tapa con bisagra evita aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
- Estabilidad de centrifugación g-Safe™ de hasta 30 000 x g que evita la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo
- Proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
- Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
- Tapa mate de gran tamaño, superficie en el lateral para facilitar el etiquetado
- Funciona con temperaturas comprendidas entre los - 86° y los 100 °C
- Capacidad de esterilización en autoclave (121 °C, 20 min)
Especificaciones
30.000 × g | |
Incolora | |
Sí | |
Incolora | |
Incubación y almacenamiento | |
Bolsa | |
Apto para análisis forenses de ADN |
Tapa con bisagra | |
Polipropileno | |
1,5 ml | |
Polipropileno | |
10 x 50 | |
De −86° a 100 °C | |
Sí |