Learn More
Eppendorf™ Tubos Safe-Lock aptos para análisis forenses de ADN
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7112267 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Incoloro
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN
RCF máx.:
30.000 x g
Envase:
Bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color Grado de pureza o calidad RCF máx. Envase unitSize
15635367 Incoloro Apto para análisis forenses de ADN 30.000 x g Bolsa paquete de 500
1 options
Código de producto. 15635367
Marca: Eppendorf™ 0030123620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección frente a aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento. Los tubos Safe-Lock Eppendorf™ aptos para análisis forenses de ADN pueden soportar fuerzas de hasta 30,000 xg.
  • La tapa con bisagra evita aperturas accidentales durante la incubación y el almacenamiento
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • Estabilidad de centrifugación g-Safe™ de hasta 30 000 x g que evita la pérdida de muestras debido a la rotura del tubo
  • Proporciona una seguridad adicional al trabajar con muestras peligrosas
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
  • Tapa mate de gran tamaño, superficie en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Funciona con temperaturas comprendidas entre los - 86° y los 100 °C
  • Capacidad de esterilización en autoclave (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapa con bisagra
Color del tapón Incolora
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave Sí
Capacidad (métrico) 2 ml
Color Incoloro
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Incubación y almacenamiento
N.° por paquete 10 x 50
Envase Bolsa
Intervalo de temperatura (imperial) -122.8°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De −86° a 100 °C
Esterilidad No estéril
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN
Graduated Sí
Capacidad (imperial) 0.07 oz.
Tipo de tapón Safe-lock Lid
RCF máx. 30.000 x g
Tipo de producto Locking Snap-cap Microtube