Learn More
Abnova™ S100A10 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00006281-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16110482
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH15973
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
36.41
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MPSQMEHAMETMMFTFHKFAGDKGYLTKEDLRVLMEKEFPGFLENQKDPLAVDKIMKDLDQCRDGKVGFQSFFSLIAGLTIACNDYFVVHMKQKGKK
42C/ANX2L/ANX2LG/CAL1L/CLP11/Ca[1]/GP11/MGC111133/P11/p10
S100A10
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6281
S100A10 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
S100A10
Human
Recombinant
Solution