Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos no calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
280.00€ - 2687.70€
Especificaciones
Material | Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 30 a 80 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10611983
|
Fisherbrand™
|
0,8 L | Elmasonic S 10 (H) | 116 x 206 x 178 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10071012
|
Fisherbrand™
|
12.75 L | Elmasonic S 120 (H) | 278 x 365 x 321 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10708304
|
Fisherbrand™
|
1.75 L | Elmasonic S 15 (H) | 180 × 175 × 212 mm (Pr. × An. × al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11832370
|
Fisherbrand™
|
14 L | Elmasonic S 150 | 340 mm de Pr x 568 mm de An x 224 mm de Al |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10623683
|
Fisherbrand™
|
18 L | Elmasonic S 180 (H) | 340 x 390 x 321 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10485982
|
Fisherbrand™
|
28 L | Elmasonic S 300 (H) | 321 Al x 568 An x 340 Pr mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10692353
|
Fisherbrand™
|
2,75 L | Elmasonic S 30 (H) | 179 x 300 x 214 mm (prof. x anch. x alt.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10602363
|
Fisherbrand™
|
4.25 L | Elmasonic S 40 (H) | 179 x 300 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10335822
|
Fisherbrand™
|
5.75 L | Elmasonic S 60 (H) | 186 x 365 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10758684
|
Fisherbrand™
|
6.9L | Elmasonic S 70 (H) | 179 x 568 x 214 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10592163
|
Fisherbrand™
|
9.4 L | Elmasonic S 80 (H) | 179 x 568 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10192512
|
Fisherbrand™
|
9.5 L | Elmasonic S 100 (H) | 278 x 365 x 264 mm (Pr. x An. x Al.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
- Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
- Cubierta de diseño reciente que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
- 80 kHz para tiempo de limpieza prolongado, ideal para el tratamiento de elementos sensibles y muy pequeños
- Cestillo de acero inoxidable, tapa de plástico disponible por separado
Especificaciones
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A | |
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria | |
De 30 a 80 °C |