Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos no calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 8.50000kg
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
- Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
- Cubierta de diseño reciente que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
Especificaciones
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V2A | |
18 L | |
230VAC, 1000w | |
Elmasonic S 180 (H) | |
8,5kg |
230 V CA | |
340 x 390 x 321 mm (Pr. x An. x Al.) | |
Laboratorio, sector médico, laboratorio odontológico, joyería, sector de relojes, óptica, talleres y servicio, industria | |
De 30 a 80 °C |