Learn More
Fisherbrand™ Baños de ultrasonidos calefactados serie S
Diseñado con tecnología de última generación de limpieza y barrido ultrasónicos con control por microprocesador. Los limpiadores ultrasónicos Fisherbrand™ de la serie S ofrecen una completa gama de baños ultrasónicos analógicos con o sin calefacción, para satisfacer los requisitos de aplicaciones de investigación de laboratorios, de sonoquímica y de desgasificación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.43000kg
Descripción
- Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
- Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada y la real
- Cubierta de diseño reciente que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
- Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de desagüe gracias a un dial en el lateral
- Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los componentes electrónicos
- Tecla de función de desgasificación
Especificaciones
Acero inoxidable | |
116mm | |
230VAC, 90w | |
Elmasonic S 10 (H) | |
2kg |
0.8L | |
116 x 206 x 178 mm (Pr. x An. x Al.) | |
178mm | |
De 30 a 80 °C | |
206mm |