Learn More
Saint-Gobain Rubber Stoppers
Saint-Gobain Performance Plastics™ Rubber Stoppers are capable of withstanding chemical agents in normal laboratory use.
Marca:  Saint-Gobain 203034-10
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10216404
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Made from elastic natural rubber
  • Flexible
  • Provide a complete seal and good adhesion
  • Ideal for use with pipets
Especificaciones
Especificaciones
Gray
29 mm
Rubber
29 mm
10/Pk.