Learn More
Saint-Gobain Rubber Stoppers
Saint-Gobain Performance Plastics™ Rubber Stoppers are capable of withstanding chemical agents in normal laboratory use.
19.55€ - 157.00€
Especificaciones
Color Gray
Material Rubber
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
10797175
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203031-10
26 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10786975
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203013
8 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10216404
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203034-10
29 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10797365
Ver documentos Detalles de la promoción
Saint-Gobain
203038-10
31 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Made from elastic natural rubber
  • Flexible
  • Provide a complete seal and good adhesion
  • Ideal for use with pipets
Especificaciones
Especificaciones
Gray
Rubber