Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Obtenga toda una gama de accesorios para mezcladores vortex digitales
Marca: Thermo Scientific™ 88882124
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
Surtido de accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
12 mm (Diám) | |
Espuma, plástico | |
Negro | |
Mezclador vortex digital |
Soporte para tubos | |
87,5 x 40 mm | |
Soporte para 13 tubos de 12 mm de diámetro |