Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para mezcladores vorticiales digitales
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Bandeja de microplacas
Plataforma de caucho
Plataforma de fondo plano para recipientes
Soporte para 12 tubos de 15 mm de diámetro
Soporte para 13 tubos de 12 mm de diámetro
Soporte para 19 tubos de 10 mm de diámetro
Soporte para 4 tubos de 26 mm de diámetro
Soporte para 7 tubos de 20 mm de diámetro
Dimensiones (L x An):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Caucho
Espuma, plástico
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Surtido de accesorios para mezcladores vortex digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma de caucho |
| Material | Plástico |
| Dimensiones (L x An) | 82 x 16,5 mm |
| Color | Negro |
| Descripción | Plataforma de caucho |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador vortex digital |