Learn More
Human RPS6KA4 (MSK2), GST Tag Recombinant Protein
Human RPS6KA4 (MSK2), GST Tag Recombinant Protein
632.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003933 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 113.1 kDa |
Alias de gen | RPS6KA4 (MSK2) |
Familia Quinasa | RSK (RPS6K) Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11543527
|
Invitrogen
PV3782 |
10μg |
632.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
RPS6KA4 (MSK2) is a serine⁄threonine protein kinase that is essential for the regulation of various cellular processes. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including CREB1 and c-fos.Especificaciones
NP_003933 | |
113.1 kDa | |
RSK (RPS6K) Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
RPS6KA4 (MSK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group | |
Baculovirus |