Learn More
Corning™ Adaptador de rotor para microcentrífuga LSE™ Mini 6770-RT
Código de producto. p-8481006 Tienda Corning Productos
0,25 mL, paquete de 8
Click to view available options
Capacidad:
0,2 mL
0,25 mL
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. 17213564
Marca: Corning™ 6770RTA.25
El adaptador de rotor Corning™ se suministra en tres tamaños y se utiliza con la microcentrífuga Mini Corning 6770.
El adaptador de rotor Corning™ se suministra en tres tamaños y se utiliza con la microcentrífuga Mini Corning 6770.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga Mini Corning™ 6770
N.° por paquete 8/paq.
Título del producto
Corning™ Adaptador de rotor para microcentrífuga LSE™ Mini 6770-RT >