Learn More
BUCHI Rotavapor™ R-300, elevación eléctrica
Presenta un diseño modular para facilitar la ampliación del R-300 a un sistema completamente integrado en el que una interfaz central regula cada componente. El Rotavapor™ R-300 cumple las expectativas más elevadas en comodidad y versatilidad para aplicaciones de evaporación giratoria.
Marca: BUCHI 11R300251A001
Descripción
- Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso de sencillo de Combi-Clip
- Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
- Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
- Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
- Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
- Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
- Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
- Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
- Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 / I-300 Pro)
Especificaciones
13,5 kg | |
3 kg | |
Elevación electrónica, baño de calentamiento B-305; SJ 29/32; conjunto de vidrio diagonal con matraz receptor | |
429 x 606 x 717 mm | |
De 10 a 50° | |
Evaporador rotatorio | |
11R300251A001 |
220/240 V | |
De 10 a 280 rpm | |
Conjunto de vidrio diagonal con matraz receptor | |
IP 21 | |
CE; CSA | |
50/60 Hz | |
SJ 29/32 |