Descripción
- Cómoda extracción del conducto de vapor y del frasco gracias al uso de sencillo de Combi-Clip
- Funcionamiento intuitivo gracias a una elevación manual o eléctrica ergonómica
- Ajuste inmediato de temperatura de calentamiento y velocidad de giro gracias a los mandos de control colocados de forma intuitiva
- Extensión de conexión sencilla a un sistema completamente integrado que incluye interfaz central, bomba de vacío y chiller recirculante según sus necesidades&
- Posibilidad de elegir entre baño de alta temperatura de 5 l y baño de calentamiento rápido de 1 l
- Amplia gama de útiles accesorios disponibles: Siete conjuntos diferentes de vidrio, protector de seguridad, tapa para la manta calefactora, destilación automática y detección de espuma automática
- Control de funcionamiento preciso con pantalla digital integrada de temperatura de calentamiento, velocidad de giro y posición de elevación
- Trazabilidad de todos los parámetros del proceso, incluidos el registro de datos y los gráficos con la interfaz opcional I-300 Pro
- Alarma instantánea con notificación push en dispositivos móviles en caso de desviación del proceso (solo con interfaz I-300 / I-300 Pro)
Especificaciones
Especificaciones
| Peso (métrico) | 13,5 kg |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 3 kg |
| Velocidad | De 10 a 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 20°C to 220°C |
| Material (recubrimiento) | Revestimiento de seguridad P+G |
| Incluye | Elevación electrónica, baño de calentamiento B-301; SJ 29/32; conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor; revestimiento P+G |
| Tipo de conjunto de vidrio | Conjunto de vidrio vertical de reflujo con matraz receptor |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 429 x 606 x 717 mm |
| Clasificación IP | IP 21 |
| Mostrar más |