Learn More
Abnova™ ROS1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1475.00€ - 2430.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
génica | oncogén c-ros 1, receptor tirosina cinasa |
Alias de gen | MCF3,ROS,c-ros-1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043495
|
Abnova™
FS0054.100UL |
100 μl |
1475.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053495
|
Abnova™
FS0054.200UL |
200 μl |
2430.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
MCF3,ROS,c-ros-1 | |
6098 | |
Líquido |
Tube | |
oncogén c-ros 1, receptor tirosina cinasa | |
ROS1 | |
ADN/ARN |