Learn More
Abnova™ ROS1 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FS0054.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
MCF3,ROS,c-ros-1 | |
6098 | |
100 μl |
Tube | |
oncogén c-ros 1, receptor tirosina cinasa | |
ROS1 | |
ADN/ARN | |
Líquido |