Learn More
asecos™ Soporte para rollo con perforación de corte
Separación fácil y segura del rollo
89.04€ - 209.88€
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17836506
|
asecos™
9908 |
450.00 mm |
89.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17896486
|
asecos™
9909 |
880.00 mm |
209.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acero
Especificaciones
Acero | |
Spill Kit Dispenser |