Learn More
asecos™ Soporte de rollo con borde de corte
Código de producto. 17836506 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
450,00 mm
880,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
17836506 450,00 mm cada uno
17896486 880,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17836506 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 9908
El soporte para rollos con corte proporciona un almacenamiento y una separación del rollo fáciles y seguros.
  • Soporte con ruedas para un almacenamiento fácil y seguro
  • Acero
  • Filo de corte para una fácil separación
Especificaciones
Material Acero
Tipo Dispensador de kit de derrames
Longitud (imperial) 17,72 in
Longitud (métrico) 450.00 mm
Anchura (imperial) 17,72 in
Anchura (métrico) 450,00 mm
Altura (imperial) 33,86 in
Altura (métrico) 860.00 mm
Peso (imperial) 11.02 lb.
Peso (métrico) 5 kg