Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Marca:  Corning™ 354223
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15618068
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
rLaminin-521, Human
5 mg
Human
Recombinant
Sugerencias de productos