Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Marca:  Corning™ 354222
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15608068
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
rLaminin-521, Human
1 mg
Human
Recombinant
Sugerencias de productos