Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Sterile Dispenser Tips
Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.
Marca: Ritter Plastic™ 40010-0013
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Utiliza el método de desplazamiento directo
- Funciona bien para líquidos infecciosos y volátiles
- El fluido nunca está en contacto con el instrumento para evitar la contaminación
- Las pruebas individuales automatizadas de cada punta garantizan la estanqueidad con agua, que se documenta en registros específicos de lote
- Marcas de graduación negras
- Fabricados con polipropileno
- Adecuado para una amplia gama de pipeteadores
- Para aplicaciones sensibles o análisis de fluidos corporales
Especificaciones
12,5 ml | |
Aplicaciones sensibles, análisis de fluidos corporales | |
Punta de pipeta | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
100/paq. | |
Amplia gama de micropipetas | |
RiTips™ |