missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ritter Plastic™ Ritips™ Dispenser Tips

Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.

Marca:  Ritter Plastic™ 40010-0002

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16610302

  • 2660.60€ / paquete de 3000
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Utiliza el método de desplazamiento directo
  • Funciona bien para líquidos infecciosos y volátiles
  • El fluido nunca está en contacto con el instrumento para evitar la contaminación
  • Las pruebas individuales automatizadas de cada punta garantizan la estanqueidad con agua, que se documenta en registros específicos de lote
  • Marcas de graduación negras
  • Fabricados con polipropileno
  • Adecuado para una amplia gama de pipeteadores
Especificaciones

Especificaciones

1,25 ml
100/paq.
Polipropileno
Pipeteo
Amplia gama de micropipetas
RiTips™
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales