Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ Dispenser Tips
Used for the repetitive distribution of volumes between 0.05 and 50 mL.
431.42€ - 3789.50€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo |
---|---|
Graduated | Sí |
Línea de productos | RiTips™ |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16690292
|
Ritter Plastic™
40010-0000 |
0,05 mL | 100/paq. |
3789.50€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16600302
|
Ritter Plastic™
40010-0001 |
0,5 ml | 100/paq. |
2660.60€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16610302
|
Ritter Plastic™
40010-0002 |
1,25 ml | 100/paq. |
2660.60€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16620302
|
Ritter Plastic™
40010-0003 |
2,5 ml | 100/paq. |
2660.60€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16630302
|
Ritter Plastic™
40010-0004 |
5,0 mL | 100/paq. |
2660.60€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16640302
|
Ritter Plastic™
40010-0005 |
12,5 ml | 100/paq. |
2660.60€
paquete de 3000 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16650302
|
Ritter Plastic™
40010-0006 |
25,0 mL | 25/paq. |
809.84€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16660302
|
Ritter Plastic™
40010-0007 |
50,0 mL | 25/paq. |
431.42€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Uses direct displacement method
- Works well for infectious and volatile liquids
- Fluid never in touch with the instrument to avoid contamination
- Automated individual tests of each single tip guarantee the tightness with water, which is documented in lot-specific records
- Black graduation marks
- Manufactured from polypropylene
- Suitable for a wide range of pipettors
Especificaciones
Pipeteo | |
Sí | |
RiTips™ | |
Polipropileno |