Learn More
Abnova™ RIOK3 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00008780-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192882
  • en la oferta / 10 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH39729
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
82.5
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MDLVGVASPEPGTAAAWGPSKCPWAIPQNTISCSLADVMSEQLAKELQLEEEAAVFPEVAVAEGPFITGENIDTSSDLMLAQMLQMEYDREYDAQLRREEKKFNGDSKVSISFENYRKVHPYEDSDSSEDEVDWQDTRDDPYRPAKPVPTPKKGFIGKGKDITTKHDEVVCGRKNTARMENFAPEFQVGDGIGMDLKLSNHVFNALKQHAYSEERRSARLHEKKEHSTAEKAVDPKTRLLMYKMVNSGMLETITGCISTGKESVVFHAYGGSMEDEKEDSKVIPTECAIKVFKTTLNEFKNRDKYIKDDFRFKDRFSKLNPRKIIRMWAEKEMHNLARMQRAGIPCPTVVLLKKHILVMSFIGHDQVPAPKLKEVKLNSEEMKEAYYQTLHLMRQLYHECTLVHADLSEYNMLWHAGKVWLIDVSQSVEPTHPHGLEFLFRDCRNVSQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEADFLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAASFLKDDGDPPLLYDE
DKFZp779L1370/SUDD
RIOK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8780
RIOK3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
RIOK3
Human
Recombinant
Solution