Learn More
Cytiva ™ Filtro de ventilación Whatman ReZist, 50mm, PTFE, 0.μ2 m.
Los filtros en línea ReZist son unidades de ventilación de aire ligeras aptas para la filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento para el trabajo con disolventes agresivos químicamente.
Marca: Cytiva 10463608
177.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
Descripción
- La membrana de ventilación de PTFE hidrófoba integral es resistente a disolventes agresivos
- Se puede esterilizar en autoclave varias veces sin pérdida de integridad
- Integridad comprobable (métodos in situ de presión de rotura de agua o de punto de burbuja)
- Ligero: evita la contracción de los tubos que se puede deber a dispositivos de filtro pesados
- Adecuado para preparación de muestras para HPLC en línea
Especificaciones
Apto para filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento | |
0,2 μm | |
20,4 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Polipropileno (PP) | |
≤ 100 ml |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Apto para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos. | |
hidrófobos | |
10 | |
10Each | |
Filtro de jeringa ReZist | |
50 mm |