Learn More
Fisherbrand™ Reverse Osmosis Membrane with Housing
Deionizes tap water and filters out particles for laboratory procedures. Fisher Scientific™ Reverse Osmosis Membrane with Housing is for use with the Accu500 Ultrapure Water System.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- Para uso con Accu500.
- Dos tamaños: 10 l/20 l o 15 l/30 l
- Elimina partículas, iones y compuestos orgánicos del agua corriente
Especificaciones
Accu500 15/30 l | |
Membrana de ósmosis inversa | |
Carcasa |