Learn More
Fisherbrand™ Membrana de ósmosis inversa con carcasa
Código de producto. p-6960068 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Accu500 10/20 L
Accu500 15/30 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15449669 Accu500 15/30 l cada uno
15469669 Accu500 10/20 L cada uno
2 options
Código de producto. 15449669
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desioniza el agua corriente y filtra las partículas para procedimientos de laboratorio. La membrana de ósmosis inversa Fisher Scientific™ con carcasa se utiliza con el sistema de agua ultrapura Accu500.
  • Para uso con Accu500.
  • Dos tamaños: 10 l/20 l o 15 l/30 l
  • Elimina partículas, iones y compuestos orgánicos del agua corriente
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Accu500 15/30 l
Tipo Membrana de ósmosis inversa
Incluye Carcasa