Learn More
Retinoblastoma (Rb) Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Retinoblastoma (Rb) Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 484.50€
Especificaciones
Antígeno | Retinoblastoma (Rb) Ab-5 |
---|---|
Clon | XZ133 |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12601707
|
Epredia
MS-595-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
378.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12691697
|
Epredia
MS-595-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12681697
|
Epredia
MS-595-P |
200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12611707
|
Epredia
MS-595-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12621707
|
Epredia
MS-595-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Rb is a tumor suppressor nuclear phosphoprotein capable of binding to DNA. It is phosphorylated on serine and threonine, but not on tyrosine residues. It forms a complex with SV40 large T antigen, adenovirus E1A, and human papilloma virus-16 E. Rb protein may act by regulating transcription and loss of its function leads to uncontrolled cell growth. Aberrations in the RB gene have been implicated in cancers of breast, colon, prostate, kidney, nasopharynx, and leukemia.Host Species: Mouse
Clone: XZ133
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse (strong) and Chicken (strong). Does not react with Xenopus. Others not known.
Epitope: aa 620-665
Immunogen: Recombinant human Rb protein corresponding to amino acids 387-928
Molecular Weight: 105kDa
Positive Control: Ls174T, HT29, HUVEC cells
Cellular Localization: Nuclear Ab-5 reacts with the hyperphosphorylated as well as the under phosphorylated form of the Rb protein.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Not suitable)
- Western Blotting (Not suitable)
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Retinoblastoma (Rb) Ab-5 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Recombinant human Rb protein corresponding to amino acids 387-928 | |
Primary |
XZ133 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
IgG1 |