Learn More
BRAND™ Frascos de depósito para bureta automática
Frascos de repuesto de 2000 ml para bureta automática fabricados de vidrio Boro 3.3.
Marca: BRAND™ 23310
76.88 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricados con vidrio Boro 3.3 con tapón roscado de PP y anillo de vertido de PE-LD
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 80 °C (las temperaturas de limpieza no deben superar los 60 °C)
- Requiere el uso de un adaptador para la parte superior de los frascos de 33 mm/STJ 29/32
Especificaciones
Transparente | |
Bureta automática | |
Frasco de depósito |
2000 ml | |
Vidrio de borosilicato |