Learn More
BRAND™ Frascos de depósito para bureta automática
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados con vidrio Boro 3.3 con tapón roscado de PP y anillo de vertido de PE-LD
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 80 °C (las temperaturas de limpieza no deben superar los 60 °C)
- Requiere el uso de un adaptador para la parte superior de los frascos de 33 mm/STJ 29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta automática |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Frasco de depósito |