Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo reposicionables para impresora
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para su uso con impresora de etiquetas.
Marca: Brady™ 114750
Detalles adicionales : Peso : 0.10980kg
Descripción
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
Especificaciones
Conformidad con RoHS conforme a 2005/618/CE modificación de MCV a la directiva RoHS 2002/95/CE, reconocido por UL | |
Caucho, Reposicionable | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
250/Paq. | |
De -40 °C a +80 °C | |
15,88 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
25,4 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Vinilo | |
Semisatinado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, identificación de componentes y placas de circuitos, marcado de cables | |
1 | |
Rectángulo | |
0,046 mm | |
AWG 3 | |
12,70 mm | |
19 mm |