Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo reposicionables para impresora
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para su uso con impresora de etiquetas.
50.80€ - 99.85€
Especificaciones
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Material Vinilo
Etiquetas por fila 1
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Longitud (métrico) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12850099
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114750
Blanco 12,70 mm 25,4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11509463
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
104291
Blanco 83,8 m 9,53 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11573984
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114772
Amarillo 15,24 m 50,8 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11504064
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114848
Amarillo 15,24 m 12,70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11569463
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
104297
Blanco 9,1 m 12,70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11579463
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
104298
Blanco 9,1 m 25,4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11785663
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114813
Blanco 25,40 mm 38,10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11563984
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114771
Blanco 15,24 m 50,8 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11594054
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114847
Blanco 15,24 m 12,70 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11765673
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114945
Blanco 25,4mm 9,53 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11725683
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
114801
Blanco 12,70 38,10 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11578604
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
115131
Blanco 9,10 m 48,26 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11549463
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
104295
Blanco 83,8 m 8,08 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11508614
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
115134
Blanco 15,24 m 6,1 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Adhesivo con base de caucho reposicionable
  • Acabado semisatinado
Especificaciones
Especificaciones
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Vinilo
1