Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo reposicionables para impresora
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para su uso con impresora de etiquetas.
Marca: Brady™ 114771
Detalles adicionales : Peso : 0.23810kg
Descripción
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
Especificaciones
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Vinilo | |
Para la identificación general e industrial | |
1 | |
1 unidad | |
0,031 mm | |
50,8 mm |
Acrílico, Reposicionable | |
Satinado | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
1 año | |
De -40 °C a +82 °C | |
15,24 m |