Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo reposicionables para impresora
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para su uso con impresora de etiquetas.
Marca: Brady™ 104291
Detalles adicionales : Peso : 0.10430kg
Descripción
- Adhesivo con base de caucho reposicionable
- Acabado semisatinado
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Transferencia térmica | |
Marcado de componentes eléctricos | |
1 | |
De -40 °C a +80 °C | |
83,8 m |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
250/Paq. | |
0,046 mm | |
9,53 mm |