Learn More
BRAND™ Replacement Seals, Pump Assemblies and Valve Block Caps for BRAND seripettor and seripettor pro Bottletop Dispensers
Accessories for BRAND seripettor and seripettor pro Bottletop Dispensers
Marca: BRAND™ 704544
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- 6788: juntas EPDM para dispensadores Seripettor, envase de 5
- 704536: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 250 mm, cada uno
- 704538: tubo de llenado esterilizable en autoclave para Seripettor 500 mm, cada uno
- 704542: conjunto de bomba Seripettor para 1-10 ml
- 704544: montaje de la bomba para Seripettor de 2,5-25 ml
- 704549: montaje de la bomba para Seripettor pro de 2,5-25 ml
- 704552: tapón del bloque de válvulas del Seripettor para esterilización en autoclave. Se adapta a Seripettor de 1-10 ml
- Tapón del bloque de válvulas del Seripettor para esterilización en autoclave 704554. Se adapta a Seripettor de 2,5-10 ml
Especificaciones
Conjunto de la bomba | |
Transparente, azul, rojo | |
Seripettor™, 25 ml |
No esterilizable en autoclave | |
Conjunto de bomba | |
Solo conjunto de bomba |