Learn More
BRAND™ Cierres de repuesto, conjuntos de bomba y tapones de bloque de válvulas para dispensadores de frascos Seripettor y Seripettor pro BRAND
Código de producto. p-7146485 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pipeta seripettor™ básica de 2 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Seripettor™, 10 ml
Seripettor™, 25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12691605
Marca: BRAND™ 704541
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorios para dispensadores para la parte superior de frascos BRAND Seripettor y Seripettor pro
  • Conjunto básico provisto de muelle de elevación de acero, paquete de 1
  • Conjunto Pro provisto de muelle de elevación Hastaloy (inoxidable), con PEI para protección UV, paquete de 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de bomba
Material Policarbonato
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensing liquid
Para utilizar con (equipo) Pipeta seripettor™ básica de 2 ml
Incluye Muelle de elevación de acero