Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plungers for Hamilton C and CX Syringes
Replacement plungers for gas tight syringes.
66.20€
Especificaciones
Descripción | Émbolos de repuesto |
---|---|
Incluye | Émbolo GT émbolo y terminación 1/4-28 UNF |
Longitud (métrico) | 60 mm |
Para utilizar con (equipo) | Jeringas Hamilton C y CX |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15278563
|
Trajan Scientific and Medical™
0318562 |
5 ml |
66.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15298563
|
Trajan Scientific and Medical™
031864 |
10 ml |
66.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Designed to match the specific syringe barrel to maintain a gas tight sealEspecificaciones
Émbolos de repuesto | |
Émbolo GT émbolo y terminación 1/4-28 UNF | |
60 mm | |
Jeringas Hamilton C y CX |