Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plungers for Hamilton C and CX Syringes
Replacement plungers for gas tight syringes.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 031864
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gasesEspecificaciones
Émbolos de repuesto | |
60 mm | |
Jeringas Hamilton C y CX |
Émbolo GT y terminación 1/4-28 UNF | |
10 ml |