Learn More
BRAND™ Replacement PFA Screw Cap
Replacement PFA Screw Cap suitable for use with a range of volumetric flasks.
Marca:  BRAND™ 129252
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10680254
  • 18.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con PFA
  • Para uso con matraces de filtración
  • Sustitución
Especificaciones
Especificaciones
PFA
2,2 cm
Tapón de rosca
GL 25
Matraces volumétricos
8 cm
3,4 cm