Learn More
BRAND™ Tapón de rosca de teflón PFA
Código de producto. p-7164791 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL 18
GL 25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10047362
Marca: BRAND™ 129250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca PFA de repuesto idóneo para usarlo con una amplia gama de matraces aforados.
  • Fabricados con PFA
  • Para uso con matraces de filtración
  • Sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PFA
Para utilizar con (equipo) Matraces volumétricos
Altura (métrico) 2 cm
Longitud (métrico) 2,4 cm
Tipo de producto Tapón de rosca
Anchura (métrico) 2 cm
Tamaño del tapón GL 18