Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle and Plunger Kit for PerkinElmer Autosampler Syringes
Repair kit for PerkinElmer Autosystem™ and Clarus™ Removable Needle Autosampler Syringes
63.70€ - 74.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Juego de aguja y émbolo de repuesto |
---|---|
Volumen (métrico) | 0,5 μl |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Para utilizar con (equipo) | Jeringa con aguja extraíble AutoSystem and Clarus |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10310811
|
Trajan Scientific and Medical™
033765 |
0,63 mm | 23 G |
74.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10782572
|
Trajan Scientific and Medical™
033750 |
0,47 mm | 26 G |
63.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Includes:
- 70mm cone tipped needle
- 0.5μL volume
Choose Needle:
- 26 gauge, 0.47 OD
- 23 gauge, 0.63 OD
Especificaciones
Juego de aguja y émbolo de repuesto | |
0,5 μl | |
Cono | |
Jeringa con aguja extraíble AutoSystem and Clarus |