Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needle and Plunger Kit for PerkinElmer Autosampler Syringes
Descripción
Incluye:
- 70Aguja con punta cónica mm
- Volumen de 0,5 μl
Elija aguja:
- 26 Calibre, 0,47 de DE
- Calibre 23, 0,63 de DE
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | Juego de aguja y émbolo de repuesto |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa con aguja extraíble AutoSystem and Clarus |